Learn More
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10432072
Click to view available options
Cantidad:
1 l
3,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
3.50 litro
Código de producto. 10432072
Marca: Invitrogen™ LC6060
Includes
SimplyBlue™ SafeStain is supplied as a 1X ready-to-use staining reagent.
SimplyBlue SafeStain es una tinción Coomassie G-250 lista para su uso, rápida, sensible y segura para visualizar las bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas.
SimplyBlue SafeStain es una tinción Coomassie G-250 lista para su uso, rápida, sensible y segura para visualizar las bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas. SimplyBlue SafeStain es totalmente inocua y no requiere decolorantes ni fijadores de metanol ni ácido acético. El riesgo a una exposición peligrosa y los olores desagradables se han eliminado, creando un ambiente más saludable en el laboratorio.
Tinción Coomassie G-250 para visualizar bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas. SimplyBlue SafeStain es totalmente inocua y no requiere decolorantes ni fijadores de metanol ni ácido acético. El riesgo a una exposición peligrosa y los olores desagradables se han eliminado, creando un ambiente más saludable en el laboratorio.
Las características incluyen:
• Protocolo fácil de llevar a cabo que se puede completar en menos de tres horas. Para mayor velocidad, un simple procedimiento de microondas se puede completar en 12 minutos
• La decoloración no es necesaria, pero puede realizarse con agua desionizada para lograr la máxima sensibilidad, especialmente al realizar análisis posteriores, como la espectrometría de masas o cuando se requiere un fondo transparente
• Sensible: detección hasta 7 ng de proteína
• Rápido: detección de 1 µg de proteína en tan solo cinco minutos después de la tinción
• Cómodo: ahorro de tiempo valioso al omitir la preparación de reactivos con esta formulación lista para su uso
• No peligroso: ahorro de dinero y molestias asociadas con el transporte de materiales peligrosos y la eliminación de residuos peligrosos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento SimplyBlue™ SafeStain se suministra como reactivo de tinción listo para usar 1X. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. No hay cargos de HazMat asociados con este producto.
Ubicación de detección Detección en gel
Color Blue
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Tipo de producto Tinción segura de proteínas
Características ecológicas Menos peligroso
Línea de productos SimplyBlue
Cantidad 1 l
Molécula diana proteína
compliance-icons
Nombre del producto
  • SimplyBlue SafeStain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: citric acid, monohydrate, ethanol