Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 20%
Novex™ TBE Gels 20% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
313.00€ - 318.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles
Almacenar a 4 °C.
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell
Porcentaje del gel 20 %
Tipo de gel TBE
Tipo de producto Gel de TBE
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
12050086
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EC6315BOX
Novex TBE Gels, 20%, 10-well 10 pocillo
317.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12060086
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EC63152BOX
Novex TBE Gels, 20%, 12-well 12 pocillo
313.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12070086
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EC63155BOX
Novex TBE Gels, 20%, 15-well 15 pocillo
318.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Novex™ TBE Gels 20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 15–50 bp.
Novex TBE Gels are available in a variety of well formats and gel percentages and can be stained by silver staining, ethidium­ bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis.
Advantages of TBE Gels for nucleic acid separation:
• High resolution and sensitivity with lower background staining
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Efficient blotting
• Easy extraction of DNA from gels
• Gel extraction does not interfere with enzymatic reactions
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE gels are manufactured with high-purity Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, and APS.
Recommended buffers
For optimum performance, Novex™ TBE Running Buffer and Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer are strongly recommended for use with these gels. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer contains the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol as well as the density agent Ficoll™, which yields sharper and straighter bands than conventional density agents.
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
Especificaciones
Especificaciones
• El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles
Almacenar a 4 °C.
20 %
Gel de TBE
10 geles/caja
Hielo húmedo
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
15 to 50 bp
Double-stranded DNA (dsDNA)