Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Descripción
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles. Los geles Novex TBE-Urea tienen una vida útil de entre cuatro y ocho semanas dependiendo del tipo de gel.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 15% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 10–40 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
- Estos geles están optimizados para el análisis y la purificación de productos que van desde 20 a 800 bases, lo que los convierte en una opción ideal para el análisis y la purificación de oligonucleótidos sintéticos, ensayos de protección de ARNasa (RPA), estudios de transcripción in vitro y análisis Northern blot
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se elaboran con reactivos de alta pureza, incluidos base Tris, ácido bórico, EDTA, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS, y 7M de urea.
- Un estricto control de calidad garantiza que los geles y los tampones estén libres de ARNasa y ADNasa.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • El número de catálogo se refiere a una sola caja de 10 geles • Los geles Novex™ TBE-Urea tienen una vida útil de 4 a 8 semanas, dependiendo del tipo de gel Almacenar a 4 °C. |
| Descripción | Novex TBE-Urea Gels, 15%, 10-well |
| Porcentaje del gel | 15% |
| Tipo de gel | TBE-Urea |
| Intervalo de separación | De 20 bp a 800 bp |
| Pocillos | 10 pocillo |
| Cantidad | 10 geles/caja |
| Tipo de muestra | Single-stranded DNA Oligos/RNA |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de producto | Gel de TBE |
| Mostrar más |