Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra TBE-urea Novex™ (2X)
Compatible con geles de agarosa y poliacrilamida
Marca: Invitrogen™ LC6876
Detalles adicionales : Peso : 0.00410kg
Descripción
Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar el tampón de muestras de TBE-urea Novex™ con los geles de TBE-urea Novex™.
- Contiene urea y agente de densidad Ficoll™
- Produce bandas más nítidas y rectas que los agentes de densidad convencionales, además de colorantes de seguimiento azul de bromofenol y xileno cianol
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Tampón de carga de muestras | |
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C | |
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting | |
Novex™ | |
10 mL |
2 X | |
Geles de poliacrilamida, geles de agarosa | |
Azul de bromofenol, xileno cianol | |
Tampón de muestras TBE | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.