Learn More
Invitrogen™ TNF alpha Human ELISA Kit
Each ready-to-use kit is validated for sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency
696.00€ - 2235.00€
Especificaciones
Número de acceso | P01375 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 15,6-1000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 1,7 pg |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Includes: Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10737663
|
Invitrogen™
KHC3011 |
96 pruebas |
696.00€
96 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10008932
|
Invitrogen™
KHC3012 |
2 x 96 pruebas |
1038.00€
192 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10632644
|
Invitrogen™
KHC3011C |
5 x 96 pruebas |
2235.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Human Tumor Necrosis Factor alpha (Hu TNFα) ELISA quantitates Hu TNFα in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNFα. Principle of the method The Human TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de necrosis tumoral es una citoquina polipéptida producida por monocitos y macrófagos. Funciona como un modulador multipotente de la respuesta inmune y actúa además como un potente pirógeno. TNF-alfa circula por todo el cuerpo respondiendo a estímulos (agentes infecciosos o lesión tisular), activando los neutrófilos, alterando las propiedades de las células endoteliales vasculares, regulando las actividades metabólicas de otros tejidos, así como exhibiendo actividad tumoral induciendo coagulación sanguínea localizada. TNF-alfa también inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa que produce caquexia, una condición de desgaste físico. La activación de las células B por el virus de Epstein Barr puede ser inhibida por TNF-alfa. Debido a sus variadas acciones en todo el sistema inmunológico, TNF-alfa puede desempeñar un papel en la patogénesis de muchos estados de enfermedad. La producción de TNF-alfa está mediada por la acción de las linfoquinas y endotoxinas en el macrófago. Los monocitos purificados producen TNF-alfa en las cuatro horas siguientes a la estimulación por IL-2 recombinante y hay alguna evidencia «in vitro» que sugiere que TNF-alfa se expresa a niveles altos y con cinética prolongada en linfocitos T estimulados por CD2 y CD28. La secreción de TNF-alfa se ve reforzada por el interferón gamma. A continuación, TNF induce o mejora la producción específica de antígeno de MHC de clase I, GM-CSF e IL-1.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
P01375 | |
1,7 pg | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DIF-alfa, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF | |
7,5% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
TNF-α | |
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl | |
Humano | |
4 h |
15,6-1000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Detección colorimétrica | |
7124 | |
4 h | |
4,4% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.