Learn More
Invitrogen™ Tampón de transferencia de tris-glicina (25X)
Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Marca: Invitrogen™ LC3675
50.02 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Requires : Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Descripción
El tampón de transferencia de Tris-glicina (25X) se ha optimizado para aplicaciones de transferencia Western blot con geles de Tris-glicina. Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis coherentes y de gran calidad.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, Western blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Tampón de transferencia | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente | |
Nitrocelulosa, PVDF, nailon | |
500 mL |
25 X | |
Gel de Tris-glicina | |
Gel de Tris-glicina Novex™ | |
Novex™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3039264 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC3675 |
3088888 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC3675 |
2489179 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC3675 |
2489183 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC3675 |
2549695 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC3675 |