Learn More
Invitrogen™ Minicelda XCell SureLock™ y módulo blot XCell II™
Código de producto. 10572913
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10572913
Marca: Invitrogen™ EI0002
Edge
Includes
Módulo blot XCell II; cuña de tensión de gel; barrera de tampón; cámara de tampón inferior; núcleo de tampón; tapa de minicelda; cuchilla de gel
Analice y transfiera de forma rápida y sencilla los minigeles Novex.
La minicelda XCell SureLock y el módulo blot XCell II incluyen la minicelda XCell SureLock para ejecutar minigeles Novex y el módulo blot XCell II para minigeles Novex de blot. La minicelda XCell SureLock permite procesar minigeles Novex con rapidez, facilidad y sin fugas sin necesidad de abrazaderas ni grasa. La incorporación de una cuña de tensión de gel, en lugar de la cuña trasera utilizada en modelos anteriores, hace que la minicelda XCell SureLock sea fácil de usar.
Funcionamiento del sistema
  • La minicelda XCell SureLock sostiene firmemente los geles con una sencilla cuña de tensión de gel.
  • Cuando la palanca de la cuña de tensión de gel se empuja hacia delante hasta la posición de bloqueo, se genera una fuerza horizontal uniforme, que sella el conjunto del núcleo de gel y el tampón firmemente en su posición en la cámara de tampón inferior.
  • La acción de bloqueo positivo de la cuña de tensión de gel garantiza un procesamiento del gel sin problemas ni fugas en todo momento.
Procedimiento de configuración sencillo
  • La minicelda XCell SureLock se puede configurar fácilmente en solo tres sencillos pasos.
  • La minicelda XCell SureLock está disponible por separado o como parte de un paquete completo.
Módulo blot XCell II
  • Permite una fácil transferencia de proteínas o ácidos nucleicos de minigeles a membranas.
  • Encaja perfectamente en las miniceldas XCell SureLock y XCell II en lugar del conjunto de núcleo de gel y tampón, y requiere menos de 200 ml de tampón de transferencia para las transferencias Western, Southern y Northern.
  • Los resistentes electrodos platinizados con titanio y acero inoxidable crean un campo eléctrico uniforme sin abrazaderas ni soportes de gel con bisagras.
  • El tamaño del blot máximo es de 9 x 9 cm
Convierta la XCell II a la minicelda XCell SureLock
  • Resulta sencillo convertir la XCell II en una XCell SureLock gracias al kit de actualización SureLock (disponible por separado).
  • El kit consta de una tapa de minicelda SureLock, una cuña de tensión de gel y una barrera de tampón de minigel moldeada.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Módulo blot XCell II™
• Una cuña de tensión de gel
• Una barrera de tampón
• Una cámara de tampón inferior
• Un núcleo de tampón
• Una tapa de minicelda
• Una cuchilla de gel
Garantía de un año desde el momento de la compra.
Capacidad Minigeles de proteínas prefundidas
Para utilizar con (aplicación) Transferencia húmeda
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock™
Gel Compatibility Minigeles de proteínas prefundidas
Tamaño de gel Mini, 8 cm x 8 cm
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Húmedo
Línea de productos Novex, XCell II, XCell SureLock
Tipo Módulo blot
Cantidad 1 unidad
Dimensión en ejecución Vertical