Learn More
Invitrogen™ Espátula para geles
Código de producto. 10257402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
10257402 1 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10257402
Marca: Invitrogen™ EI9010
Edge
Para el módulo miniblot XCell SureLock
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Para utilizar con (equipo) Universal
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Novex, XCell SureLock
Tipo Abridor de casetes
Cantidad 1 Each
Condiciones de envío Temperatura ambiente