Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Cathode Buffer 10X pH 9-12
Código de producto. 11595076
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11595076
Marca: Invitrogen™ ZB10912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
El kit combinado del fraccionador de IEF ZOOM incluye el fraccionador de IEF ZOOM, un envase de discos ZOOM de cada pH y reactivos ZOOM (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores de pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo)
Utilícelo con tiras de IPG ZOOM
Enfoque isoeléctrico, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de cátodo
Concentración 10 X
Contenido y almacenamiento El kit combinado del fraccionador de IEF ZOOM™ incluye el fraccionador de IEF ZOOM™, un envase de discos ZOOM™ de cada pH y reactivos ZOOM™ (urea, tiourea, CHAPS, anfolitos portadores de pH 3-10, tampones de ánodo y tampones de cátodo). Los discos, los anfolitos portadores y los tampones ZOOM™ deben almacenarse a +4 °C.
Tipo de gel Gel de IEF
Condiciones de envío Hielo húmedo
Gel Compatibility Tira IPG ZOOM™
Línea de productos ZOOM
Cantidad 100 mL