Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4.5-5.5
Aproveche el isoelectroenfoque (IEF) sin aceite y sin problemas
Marca: Invitrogen™ ZM0014
Includes: Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues.
Requires : Sistema ZOOM IPGRunner
Descripción
- Resolución de IEF óptima que se centra en las proteínas objetivo
- Isoelectroenfoque rápido de proteínas y manipulación sencilla
- Cada tira ZOOM tiene una longitud de 7 cm y contiene una capa fina de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH lineal
- Intervalo de pH estrecho de una unidad para expandir la separación de proteínas dentro de una región de interés específica
- Etiquetada individualmente con números de identificación únicos, un intervalo de pH y marcas de orientación
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente. | |
Poliacrilamida | |
Tira IPG | |
proteína | |
ZOOM™ | |
Hielo seco |
Tiras ZOOM IPG | |
entre 4,5 y 5,5 | |
7 cm (tiras) | |
Isoelectroenfoque | |
12 strips |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
220629 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | ZM0014 |
221103 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | ZM0014 |
230627 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | ZM0014 |
150604 | Certificado de análisis | 15/04/2017 | ZM0014 |
151216 | Certificado de análisis | 14/04/2017 | ZM0014 |