Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 6-10
Aproveche el isoelectroenfoque (IEF) sin aceite y sin problemas
Marca:  Invitrogen™ ZM0013
Código de producto. 12030216
  • 175.00€ / paquete de 12
Explore más ofertas especiales
Includes: Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues.
Requires : Sistema ZOOM IPGRunner
Descripción
Descripción
  • Resolución de IEF óptima que se centra en las proteínas objetivo
  • Isoelectroenfoque rápido de proteínas y manipulación sencilla
  • Cada tira ZOOM tiene una longitud de 7 cm y contiene una capa fina de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH lineal
  • Amplio intervalo de pH para un análisis general
  • Etiquetada individualmente con números de identificación únicos, un intervalo de pH y marcas de orientación
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Poliacrilamida
Tiras IPG
proteína
ZOOM™
Hielo seco
Tiras ZOOM IPG
entre 6 y 10
7 cm (tiras)
Isoelectroenfoque
12 strips
Documentos
Brochures
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote230914 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberZM0013
Número de lote220616 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0013
Número de lote201010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0013
Número de lote240425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberZM0013
Número de lote180410 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2018 Catalog NumberZM0013
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 6-10 > Tira IPG pH 6-10