Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips pH 6.1-7.1
Aproveche el isoelectroenfoque (IEF) sin aceite y sin problemas
Marca:  Invitrogen™ ZM0016
Código de producto. 12060216
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues.
Requires : Sistema ZOOM IPGRunner
Descripción
Descripción
  • Resolución de IEF óptima que se centra en las proteínas objetivo
  • Isoelectroenfoque rápido de proteínas y manipulación sencilla
  • Cada tira ZOOM tiene una longitud de 7 cm y contiene una capa fina de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH lineal
  • Intervalo de pH estrecho de una unidad para expandir la separación de proteínas dentro de una región de interés específica
  • Etiquetada individualmente con números de identificación únicos, un intervalo de pH y marcas de orientación
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Poliacrilamida
Tira IPG
proteína
ZOOM™
Hielo seco
Tiras ZOOM IPG
entre 6,1 y 7,1
7 cm (tiras)
Isoelectroenfoque
12 strips
Documentos
Brochures
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote220829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0016
Número de lote230523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0016
Número de lote130114 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog NumberZM0016
Número de lote150120 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2017 Catalog NumberZM0016
Número de lote150604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Catalog NumberZM0016
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips pH 6.1-7.1 > Tiras IPG pH 6,1-7,1