Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida NOVOsil™
Proporcionan una buena elasticidad y son aptos para mayores cargas mecánicas en el laboratorio. Los tubos de silicona translúcidos Fisherbrand™ NOVOsil™ son neutros, no tóxicos y se entregan sin talco.
Marca:  Fisherbrand™ 1178-8705
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11788705
  • 258.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Flexible y suave
  • Adecuado para bombas de manguera
  • Resistente al moho, al agua, a la radiación y a la luz
  • Excelente compatibilidad con soluciones estériles
  • Para aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología
  • No está recomendado para disolventes concentrados, aceites, ácidos diluidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
3 mm
7 mm
Ideal para los sectores farmacéutico, biotecnológico y transferencias estériles de líquidos
Translúcido
1,5 bar
Esterilizable en autoclave
Silicona
25 m
-40 °C
Los tubos
De - 40 a 250 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida NOVOsil™ > DI: 3 mm; DE: 7 mm; longitud: 25 m; grosor de pared: 3