Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
403.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Concentración | 0.5mg/mL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
Formulación | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl |
Peso molecular | 14.0kDa |
Método de purificación | SDS-PAGE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18229482
|
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.05MG |
0.05 mg |
1025.00€
0.05 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18084985
|
Novus Biologicals™
NBP1-50840-0.01MG |
0.01 mg |
403.00€
0.01 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Especificaciones
0.5mg/mL | |
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl | |
SDS-PAGE | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
14.0kDa | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
beta 2-Microglobulin | |
>95% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein