missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Profilin 4 His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-41134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-129 of Human Profilin 4 The Recombinant Human Profilin 4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Profilin 4 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Especificaciones
NP_955378 | |
20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol | |
16.4kDa | |
Protein | |
−80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>95%, by SDS-PAGE |
ELISA, SDS-PAGE | |
375189 | |
Profilin 4 Protein | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHLQSLLLD TLLGTKHVDS AALIKIQERS LCVASPGFNV TPSDVRTLVN GFAKNPLQAR REGLYFKGKDYRCVRADEYS LYAKNENTGV VVVKTHLYLL VATYTEGMYP SICVEATESL GDYLRKKGS | |
Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido