missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Rab27a His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-44380
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-221 of Human Rab27a The Recombinant Human Rab27a Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Rab27a Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
NP_899059 | |
20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol | |
27kDa | |
Protein | |
−80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
>90% |
ELISA, SDS-PAGE | |
5873 | |
Rab27a Protein | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDGDYDYLI KFLALGDSGV GKTSVLYQYT DGKFNSKFIT TVGIDFREKR VVYRASGPDG ATGRGQRIHL QLWDTAGQER FRSLTTAFFR DAMGFLLLFD LTNEQSFLNV RNWISQLQMH AYCENPDIVL CGNKSDLEDQ RVVKEEEAIA LAEKYGIPYF ETSAANGTNI SQAIEMLLDL IMKRMERCVD KSWIPEGVVR SNGHASTDQL SEEKEKGACG C | |
Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Rab27a His Protein > 0.1mg; Unlabeled
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido