Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-30224
Código de producto. 18041464
  • 158.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Formalin fixed
  • Species: Mouse    
  • Cross reactivity: Mouse
  • No. of samples: 24
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Servicio Técnico
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 Slide
Mouse
Formalin Fixed Organs (Normal)
RUO
Normal
Mouse
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal) > Mouse Organs Formalin Fixed Tissue Microarray (Normal) Slide
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.