missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOX1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18663002 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18663002 0.02 mL 0.02 ml
18676722 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18663002

Marca: Novus Biologicals NBP2947520.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOX1 Polyclonal antibody specifically detects NOX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 1.6.3, GP91-2, Mitogenic oxidase 1, MOX-1, MOX1NADH/NADPH mitogenic oxidase subunit P65-MOX, NADPH oxidase 1, NADPH oxidase homolog-1, NOH1mitogenic oxidase (pyridine nucleotide-dependent superoxide-generating), NOH-1NADPH oxidase 1 variant NOH-1L, NOX-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 415-564 of human NOX1 (NP_008983.2). KSIWYKFQCADHNLKTKKIYFYWICRETGAFSWFNNLLTSLEQEMEELGKVGFLNYRLFLTGWDSNIVGHAALNFDKATDIVTGLKQKTSFGRPMWDNEFSTIATSHPKSVVGVFLCGPRTLAKSLRKCCHRYSSLDPRKVQFYFNKENF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Direct Reversal of DNA Damage, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27035
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.