Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente NP-40 Surfact-Amps™
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
202.00€ - 1068.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Línea de productos | Surfact-Amps™ |
Tipo de reactivo | Solución de detergente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13434269
|
Thermo Scientific™
85124 |
50 mL |
202.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11596671
|
Thermo Scientific™
28324 |
6 x 10 mL |
221.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13444269
|
Thermo Scientific™
85125 |
500 ml |
1068.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
la solución de detergente Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado NP-40 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. NP-40 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
NP-40: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura – menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 617
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 149
- Peso molecular por micela: 90.000
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
- Punto de opacidad: 80 °C
- Dializable: No
Especificaciones
Líquido | |
Surfact-Amps™ | |
Solución de detergente |
Seguridad y manipulación
- NP-40 surfact-AMPS detergent solution, 10%, 50ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nonidet P-40