Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis de NP-40
69.14€ - 97.79€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Manténgase en frío |
Formato | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15403489
|
Thermo Scientific Chemicals
J60766.AP |
500 mL |
97.79€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15493479
|
Thermo Scientific Chemicals
J60766.AK |
250 mL |
69.14€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl tampón de lisis celularNP40 es adecuado para la preparación de extractos celulares que se analizarán mediante inmunoensayos de gránulos de anticuerpos (Luminex), ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) e inmunotransferencia (Western blotting). También se puede utilizar como tampón de lavado para reacciones de inmunoprecipitación.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Este tampón contiene: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 150mM de NaCl, 1 % de NP-40 y 5 mM de EDTA. Para su uso, incube las células en 5 volúmenes de tampón sobre hielo durante 10–30 minutos.
Especificaciones
Incolora | |
Manténgase en frío | |
Líquido |