Learn More
NPM1 Monoclonal Antibody (FC-61991), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen 325200
338.80 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10202223
  • 484.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
This antibody reacts with the C-terminus of Nucleophosmin (B23). Positive controls used: HeLa, K562, Jurkat, MCF-7, and HL60 cell lysates). In western blots the antibody recognizes a band at ∽37 kDa.
NPM1 Monoclonal antibody specifically detects NPM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NPM1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P06748, P13084, Q61937
NPM1
NPM/B23 purified from rat hepatoma.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Western Blot
FC-61991
Unconjugated
NPM1
B23; B23 antibody; B23NP; MGC104254; mNPM antibody; mNPM1 antibody; NO38; NO38 antibody; Npm; npm1; npm1.L; Nucleolar phosphoprotein B23; nucleolar protein B23.1; nucleolar protein B23/No38; nucleolar protein NO38; Nucleophosmin; nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin); nucleophosmin (nucleolar phosphoprotein B23, numatrin) L homeolog; nucleophosmin 1; nucleophosmin/nucleoplasmin family, member 1; nucleoplasmin; numatrin; numatrin antibody; testicular tissue protein Li 128; unnamed protein product; XELAEV_18020022mg
Mouse
Protein A
RUO
18148, 25498, 4869
-20°C