Learn More
NRF2/NFE2L2 Mouse anti-Human, Clone: 1E9E3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
132.87€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno NRF2/NFE2L2
Clon 1E9E3
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16808445
Ver documentos
Proteintech
66504-1-IG-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16898435
Ver documentos
Proteintech
66504-1-IG-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) is a transcription activator which plays a key role in protecting the cell from oxidative stress and inflammation. It is primarily localized in the cytoplasm under normal conditions, but under conditions of oxidative stress, Nrf2 migrates to the nucleus to upregulate expression of genes with ARE (antioxidant response elements) in the promoter region. The upregulated genes include those involved in cellular protection, drug transport, detoxification, and anti-oxidant defense. The protein is ubiquitously expressed in various tissues, with the highest levels found in kidney, muscle, lung, heart, liver, and brain.
Especificaciones
Especificaciones
NRF2/NFE2L2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HEBP1, NF E2 related factor 2, NFE2 related factor 2, NFE2L2, NRF2
NFE2L2
IgG2b
Protein A
Antibody
1E9E3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q16236
4780
NRF2, NFE2L2 Fusion Protein Ag9469
Primary
-20°C
NFE2L2
Documentos
Product Certifications
Título del producto
NRF2/NFE2L2 Mouse anti-Human, Clone: 1E9E3, Proteintech