Learn More
NS 1619, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18063832
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Activator of BKCa (KCa1.1) channels
Large-conductance Ca2+-activated potassium (BKCa, KCa1.1) channel activator. Induces a concentration-dependent decrease in mitochondrial membrane potential (EC50 = 3.6 μM).
Specifica
Nombre del producto químico o material NS 1619
CAS 153587-01-0
Fórmula molecular C15H8F6N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1,3-dihydro-1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-2h-benzimidazol-2-one, 1-2'-hydroxy-5'-trifluoromethylphenyl-5-trifluoromethyl-2 3h-benzimidazolone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 3-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethyl phenyl-5-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, acmc-20agb2, ns 1619, powder, lopac-n-170
Clave InChI YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=O)N2C3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 3-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-one
Peso molecular (g/mol) 362.231
PubChem CID 4552
ChEBI CHEBI:34879
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.23
Porcentaje de pureza >98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato