Learn More
NS 309, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | NS 309 |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.04 |
Porcentaje de pureza | >98% |