Learn More
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible Código de producto.: 30178862
Añadir a la cesta
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible
BIOPHARMA
Código de producto. 30178862
L
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 30178862
Marca: Isofield™ 20130L
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Isofield NS300 non-sterile nitrile glove is ideal for ISO Class 4 Cleanrooms and above. Triple washed in deionized water, the ultra-clean NS300 is accelerator free, has low endotoxin and is smooth enough for double donning while also offering a textured palm and fingers for added grip.
  • Non-sterile nitrile Cleanroom gloves
  • 300 mm (12 in.) wrist length
  • Accelerator Free
  • Ambidextrous
  • White color
  • Textured fingers
  • Beaded cuff
  • Low endotoxin levels
  • IPA resistant ink pouches
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Low Particle Count ≥ 0.5 μm (counts/cm2) <900
  • Type B Chemical Splash Protection (K, P, T)
Technical and Documentation Compliance
  • COA, COC Available for download online
  • Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
  • Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
  • Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
  • Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
  • Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxin test EN 455-3
  • EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product
  • UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of PPE Regulation (2016/425) as brought into UK law and amended as a Category III product
Especificaciones
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Sí
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5.51 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5.11 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2.75 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
Tipo de empaquetado Cleanroom Bagged
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote220072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2024 Catalog Number20130L
Título del producto
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible >