missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NSUN4 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00387338-T01.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Western Blot | |
NSUN4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 43.1kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NSUN4 antibody (Mfr. No. H00387338-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
BC014441 | |
pCMV-NSUN4 full-length | |
100 μL | |
Human |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 100UL NSUN4 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol