missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUB1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI4H2, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17645921
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17645921 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17645921

Marca: Origene Technologies CF800188

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

NUB1 interacts with and negatively regulates NEDD8, a ubiquitin-like protein that covalently conjugates to cullin family members.

Especificaciones

Antígeno NUB1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica NUB1
N.º de referencia del gen Q9Y5A7
Alias de gen BS4, NUB1L, NYREN18
Símbolos de los genes NUB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-326 of human NUB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 296731, 475542, 51667
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.