Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de muestras de resonancia magnética nuclear SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Gradillas de polipropileno resistentes y estables
- Pocillos hemisféricos en tubos de base de plataforma inferior
- Las asas de las placas terminales facilitan el transporte
- Las gradillas se apilan de forma segura para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
- Admite hasta 72 tubos en una matriz de 6 x 12
- Resistencia química y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Tubos (5 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Pocillos hemisféricos |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de resonancia magnética nuclear de paredes finas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 21 x 11 x 22 cm |
| Incluye | Asas en placas terminales |
| matriz, red, conjunto | 6 x 12 |