Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760013.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428317
  • 408.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Sílice
Octadecilo monomérico
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18
17,50%
No
Columna EC para HPLC analítica
Columna de análisis
4,6 mm
100 mm
Acetonitrilo/agua
De 1 a 9
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa