Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760004.30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo monomérico | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
17,50% | |
Sí | |
Columna EC para HPLC analítica |
Columna de análisis | |
3 mm | |
50 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 9 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |