Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
780.00€
Especificaciones
Química de columna | Octadecilo |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Para utilizar con | Para la separación rápida de 16 PAH |
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12645989
|
Macherey-Nagel™
760784.40 |
4 mm | 125 mm |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12738902
|
Macherey-Nagel™
760785.30 |
3 mm | 150 mm |
780.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12625989
|
Macherey-Nagel™
760783.40 |
4 mm | 100 mm |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12615989
|
Macherey-Nagel™
760783.30 |
3 mm | 100 mm |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12635989
|
Macherey-Nagel™
760784.30 |
3 mm | 125 mm |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Sí | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
Para la separación rápida de 16 PAH | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
Análisis de PAH | |
Fase inversa |