Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760271.20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna de análisis | |
2 mm | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 Pyramid | |
14 % | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
HPLC, LC-MS |
Octadecilo | |
Para LC-MS y HPLC | |
30 mm | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna HPLC EC |