Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760271.40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12498407
  • 713.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Columna de análisis
4 mm
8700 psi (600 bar)
1,8 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 Pyramid
14 %
Sí
Acero inoxidable
HPLC, LC-MS
Octadecilo
Para LC-MS y HPLC
30 mm
Esférica
De 1 a 9
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Columna HPLC EC