Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 719469
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10286841
  • 1160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
A base de polímeros
Purificación de péptidos, proteínas de gran tamaño y oligonucleótidos, HPLC
8 µm
Columna para HPLC
L23
Polímero
0,1 M Na2SO4 + 0,2 % NaN3
A base de polímeros
Nucleogel SAX 1000-8