Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de intercambio iónico de DEAE Nucleogen™, 7 μm, 6 mm x 125 mm
Formato de columna: columna de análisis; tamaño de poro: 500 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Marca: Macherey-Nagel™ 736598
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
DEAE | |
6 mm | |
125 mm | |
Metanol | |
7 μm | |
500Å | |
Metanol | |
DEAE | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |
Columna de análisis | |
Cromatografía de intercambio aniónico de ácidos nucleicos | |
3625 psi (250 bar) | |
Esférica | |
De 2,5 a 8 | |
1 unidad | |
70°C | |
Sílice | |
No | |
Columna para HPLC Valco |