Learn More
Cytiva Kit de extracción de ADN genómico Nucleon™ BACC3
Código de producto. 10004244 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 kits
Tamaño de la unidad:
650 ML
10004244 50 kits 650 ML
1 options
Código de producto. 10004244
Marca: Cytiva RPN8512
Includes
Reactivos A y B, 5,0 M de perclorato de sodio y resinas Nucleon.
Los kits de extracción de ADN Nucleon BACC utilizan una resina Nucleon para unir proteínas, lo que garantiza una gran producción de ADN genómico de gran calidad y alto peso molecular en tan solo una hora
  • Protocolo libre de fenol que solo requiere 30 minutos para completarse
  • El protocolo de cizallamiento bajo proporciona la máxima recuperación de ADN de alto peso molecular
  • Para 50 preparaciones de 10 ml de sangre completa (se suministran cantidades suficientes de todos los reactivos)
  • Disponible en diferentes formatos/escalas de reacción (consulte 45-000-955 y 45-000-956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El sistema illustra Nucleon BACC extrae rápidamente ADN de alto peso molecular a partir de sangre completa y células cultivadas.
Tipo de muestra Cultivos celulares y sangre, Cell Cultures
Para utilizar con (aplicación) Extracción rápida de ADN genómico de alta calidad y peso molecular a partir de cultivos celulares y sangre.
Incluye Reactivos A and B, resinas de 5 M de perclorato de sodio y Nucleon™
Tipo de producto illustra Nucleon BACC3
Cantidad 50 kits
Producción 370-440 μg ADN/mg tejido