Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD HPLC Columns
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Macherey-Nagel™ 720193.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388531
  • 908.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Columnas HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, Diámetro:4 mm, Longitud:125 mm, Carga de carbono:20 %, Formato de columna:columna analítica; Tipo de columna:fase inversa, Con desactivación terminal:sí, Presión máx.:400 bar, Material de embalaje:sílice de alta densidad, Tamaño de partículas:3 um, pH:Desde 2 hasta 9
Especificaciones
Especificaciones
Octadecilo
Octadecilo
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
5800 psi (400 bar)
Esférica
De 2 a 9
1 unidad
350 m²/g
L1
Sílice de alta densidad
Fase reversa
Fase reversa
Columna de análisis
4,6 mm
hidrófobos
150 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
100 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 HD
20 %
Sí
Columna HPLC EC