Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento). Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
Marca: Macherey-Nagel™ 720014.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
- Fases de sílice modificada con octadecilo para HPLC
- Con desactivación terminal · USP L1
- Fases de desactivación terminal no polar para cromatografía de RP
- Estabilidad de pH en 20 °C: 2–8, contenido de carbono en función del tamaño de poro (consulte la tabla siguiente)
- Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol ligeramente residual
- Eluyente en acetonitrilo y agua
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Columna para EC |
Columna de análisis | |
3 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
EC |