Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-7 C6H5
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Fenil |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Fenil |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | RP y cromatografía de emparejamiento de iones |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |