Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Macherey-Nagel™ 720041.46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Columna Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
120 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
11 % | |
Sí | |
Columna para EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
200 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
EC |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 120-5 C18 EC > Diámetro interno: 4,6mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido