Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de modo mixto Nucleosil™ C4 EC, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Spécification
Spécification
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Cantidad | 1 paquete |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu