Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS, Micro kit for DNA from FFPE
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 reacciones
Descripción
Tubos de recogida (2 ml), desintegrador de parafina, tampones, proteinasa K 250, preparaciones Macherey Nagel
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Sí |
| Tipo de producto final | NucleoSpin DNA FFPE XS |
| N.º de reacciones | 50 |
| Tipo de producto | NucleoSpin DNA FFPE XS |
| Volumen de muestra | 10 μm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin DNA FFPE XS (50)
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: paraffin disolver, proteinase k