Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Microbial DNA
Kit for reliable isolation of DNA from microorganisms (e.g. yeast, fungi, and gram-negative and gram-positive bacteria), with lysis that is supported by mechanical disruption with glass beads (tubes included).
Especificaciones
Formato | Minicolumna de centrifugación |
---|---|
Isolation Technology | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
Tipo de muestra | Bacterias grampositivas, Bacterias gramnegativas, Levaduras |
Eficacia | Capacidad de fijación: 60 μg |
Volumen de elución | Volumen de elución: 100 - 200 μl |
Descripción
The NucleoSpin™ Microbial DNA kit is designed for convenient, fast, and easy isolation of genomic DNA from microbial samples. Because microbial samples can be difficult to lyse (due to their strong complex cell wall structures), the kit replaces enzymatic lysis with mechanical disruption of cell wall structures utilizing NucleoSpin™ Bead Tubes.
- Suitable for a large variety of starting materials
- High yields of genomic DNA can be isolated
- NucleoSpin Bead Tubes Type B included – for efficient lysis, compatible with many disruption devices
- Fast and easy procedure – Liquid Proteinase K included, no additional enzyme required
- Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, southern blotting, enzymatic reactions
Especificaciones
Minicolumna de centrifugación | |
Bacterias grampositivas, Bacterias gramnegativas, Levaduras | |
Volumen de elución: 100 - 200 μl | |
Centrífuga, mezclador Vortex | |
Columnas NucleoSpin Microbial DNA, tubos con microesferas tipo B NucleoSpin, tubos de recogida (2 ml), tampones, proteinasa K líquida | |
< 40 mg de peso en húmedo de sedimentación celular | |
5 x 25 μg |
Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption | |
Capacidad de fijación: 60 μg | |
ADN genómico | |
Aislamiento de ADN de microorganismos | |
A260/A280: 1,6 - 2,0 | |
35 min/prep. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- NucleoSpin Microbial DNA
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium