Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure™ Kit
Features a specially treated silica membrane that speeds up the procedure by combining washing and drying into one step. Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure™ provides ultra-fast small-scale plasmid DNA purification which offers a saving of time and costs.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18–25 °C) |
---|---|
Formato | Minicolumna de centrifugación |
Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga estándar de sobremesa |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación/Aislamiento de ADN plasmídico |
Incluye | Tampón de resuspensión A1, tampón de lisis A2 (sin LyseControl), tampón de neutralización A3, tampón de lavado AQ (concentrado), tampón de elución AE, ARNasa A (liofilizada), columnas de NucleoSpin™ Plasmid QuickPure (anillos de color amarillo oscuro), tubos de recogida (2 ml) y manual del usuario |
Descripción
With the NucleoSpin™ Plasmid QuickPure method, the bacteria culture is lysed according to alkaline lysis. The lysate is cleared by centrifugation and the supernatant is loaded onto the NucleoSpin™ Plasmid QuickPure column. Contaminations like salts, metabolites, nucleases and soluble macromolecular cellular components are removed by only one single washing step with buffer AQ. Pure plasmid DNA is finally eluted under low ionic strength conditions with slightly alkaline buffer AE (5mM Tris-Cl, pH 8.5). The prepared plasmid DNA is suitable for all common downstream applications.
Kit components:
Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Neutralization Buffer, Wash Buffer, Elution Buffer, RNase A, NucleoSpin™ Plasmid QuickPure Columns, Collection Tubes, User manual
Features:
- Yield: up to 15μg
- Ultra-fast procedure: 18 minipreps in 11min
- Elution volume: 50μL
- Sample material: 1mL to 3mL E. coli culture
- Very good price-performance ratio
- Silica-membrane technology
- Binding capacity: 15μg
- No use of organic solvents
- Ultra-fast small scale preparation of plasmid DNA
- Highly pure nucleic acids suitable for all common downstream applications
- Vectors <15kb
- Format: mini-spin columns
Especificaciones
Temperatura ambiente (18–25 °C) | |
Microcentrífuga estándar de sobremesa | |
Tampón de resuspensión A1, tampón de lisis A2 (sin LyseControl), tampón de neutralización A3, tampón de lavado AQ (concentrado), tampón de elución AE, ARNasa A (liofilizada), columnas de NucleoSpin™ Plasmid QuickPure (anillos de color amarillo oscuro), tubos de recogida (2 ml) y manual del usuario | |
Liofilizado | |
<15 kbp | |
<15 μg (cultivo de 1–3 ml) |
Minicolumna de centrifugación | |
Purificación/Aislamiento de ADN plasmídico | |
NucleoSpin Plasmid QuickPure | |
Volumen de cultivo: Copia alta de 1–3 ml | |
Tiempo de preparación: 11 min/18 prep. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1Year
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt