Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade, Mini kit for ultrapure plasmid DNA
Código de producto. 15593626
Click to view available options
N.º de muestras:
50
250
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 15593626
Marca: Macherey-Nagel™ 740490.250
Edge
A fast way to purify transfection-grade plasmid DNA using mini-format technology to reduce endotoxins from bacterial lysates. Complete kit includes mini spin columns for an ultra-fast workflow.
Las endotoxinas se copurifican durante las preparaciones de plásmidos típicas procedentes de lisados bacterianos. Debido a que interfieren en la supervivencia celular eucariota, la reducción de endotoxinas es esencial antes de la transfección celular. Los kits NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade están diseñados para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos.
  • Purifica plásmidos de alto número de copias para transfección
  • Nueva tecnología para reducir el contenido de endotoxinas (< 50 EU/µg de ADN) para una transfección exitosa
  • Purificación rápida de E. coli mediante procesamiento manual, de vacío o centrifugación
  • El procedimiento ultrarrápido con columnas de minicentrifugación simplifica el flujo de trabajo
  • Aplicaciones posteriores: transfección de líneas celulares comunes (lipofección, electroporación)
  • También es adecuado para aplicaciones estándar de biología molecular, como la clonación y la secuenciación
Especificaciones
Endotoxinas bacterianas Contenido de endotoxinas: < 50 EU/ng de ADN
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Tipo de muestra Cultivo bacteriano (E. coli, plásmidos de alto número de copias)
Eficacia Capacidad de fijación: 35 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 30 - 50 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico para transfección
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, colector de vacío (p. ej. NucleoVac 96)
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida de plásmidos para transfección
Incluye Columnas NucleoSpin Plasmid Transfection-grade, tubos de recogida, tampones, ARNasa A
N.º de muestras 250
Pureza A260/A280: 1,80 - 1,85
Volumen de muestra Hasta 5 ml
Tamaño < 15 kbp
Tiempo de prueba 14 min/6 prep.
Producción 15 x 30 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/trie