Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood
Aísle el ARN con un formato de columna de centrifugación sencillo y cómodo. NucleoSpin™ RNA Blood de Macherey Nagel™ se ha optimizado para el aislamiento de ARN de sangre entera fresca o congelada (humana o animal).
Especificaciones
Formato | Mini Spin Column |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes |
Incluye | Columnas NucleoSpin™ RNA Blood con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tampones, ADNasaR sin ARNasa, proteinasa K líquida |
Tipo de producto | NucleoSpin RNA Blood |
ARNasa | Yes |
Descripción
Features- Direct total blood lysis – very simple and convenient procedure (patent pending)
- No selective erythrocyte lysis at 4 °C – complete processing at room temperature
- Superior RNA yield and quality from up to 400 μL whole blood
- Efficient on-column DNA removal for an increased sensitivity in downstream applications Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants
- (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
- Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes
- (EDTA, citrate, heparin)
- Typical downstream applications: qRT-PCR, next generation sequencing, blotting, array technology
Especificaciones
Mini Spin Column | |
Columnas NucleoSpin™ RNA Blood con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tampones, ADNasaR sin ARNasa, proteinasa K líquida | |
Yes | |
55 min./6 reacciones |
Isolation of RNA from fresh or frozen whole blood from common blood collection tubes | |
NucleoSpin RNA Blood | |
<400 μL | |
1-8 μg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood