Learn More
Macherey-Nagel™ ARN NucleoSpin™, minkit para purificación de ARN
Recupere ARN rápidamente con el minikit de columnas de centrifugado. Las columnas de ARN Macherey Nagel™ NucleoSpin™ se han optimizado para el aislamiento de ARN de máxima integridad
Especificaciones
Contenido bacteriano 70 μg
Método de detección Membrana de sílice
Isolation Technology Silica Membrane
ADNasa
Tipo de producto final Kit de ARN NucleoSpin™
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Features
  • DNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
  • NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
  • Up to 70 μg ready-to-use RNA
  • Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Applications
  • RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol)
  • RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
  • RNA from ≤ 100 μL biological fluids
  • RNA clean-up from reaction mixtures
  • RNA from samples stored in RNAlater™
  • RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Especificaciones
Especificaciones
70 μg
Silica Membrane
Kit de ARN NucleoSpin™
Kit de ARN NucleoSpin™
Membrana de sílice
Aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido
1Each
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol