Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit
Isolates total RNA from all kinds of plant material and filamentous fungi without degradation of the RNA. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit is a complete mini spin kit that includes RNA plant columns with collection tubes, filters, all needed buffers and RNase-free rDNase.
Especificaciones
Formato | Minicolumnas de centrifugación con membranas de sílice |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | RT-PCR en tiempo real |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ARN a partir de células y tejidos vegetales |
Tipo de producto | Columna de planta de ARN NucleoSpin™ |
Cantidad | 1Each |
Descripción
NucleoSpin™ RNA Plant Kit is designed for isolation of DNA-free, high-quality RNA from a wide variety of plant and fungal samples. Typical downstream applications include real-time RT-PCR, gene expression profiling, Northern blotting, primer extension, array technology, and RNase protection assays.
- Two different lysis buffers included—Optimized lysis procedure for typical conditions and for peculiar metabolites
- rDNase included for on-column digestion—Efficient removal of contaminating DNA
- NucleoSpin™ Filters (shredders) included—Efficient sample homogenization and reduction of viscosity
- Parallel purification of DNA possible—By using the NucleoSpin™ RNA/DNA buffer set
Kit Components:
NucleoSpin™ RNA columns with 2mL collection tubes, 2mL and 1.5mL collecting tubes, NucleoSpin™ filters, buffers (lysis, wash, desalting), RNase-free DNase I, reaction buffer for DNase, RNase-free water
- Mini spin column with silica membrane technology
- Yields 3–70μg RNA from 100μg plant material
- Elution volume: 40–60μL
- Fragment size: 200b–20kb
- Binding capacity: 200μg
- Preparation time: 30 min/6 preps
- A260/A280: 1.9–2.1
Especificaciones
Minicolumnas de centrifugación con membranas de sílice | |
Purificación de ARN a partir de células y tejidos vegetales | |
1Each | |
3–70 μg |
RT-PCR en tiempo real | |
Columna de planta de ARN NucleoSpin™ | |
<100 mg de tejido |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua