Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column
Isolate RNA and protein from undivided samples. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set solves the problem of extracting both protein and RNA from the same sample in parallel
Especificaciones
Tipo de producto | Conjunto de columnas NucleoSpin™ RNA/Protein |
---|---|
Cantidad | 1Set |
Incluye | Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido |
Descripción
Features
- Parallel isolation of RNA and protein from undivided samples
- No splitting of samples required – reliable interpretation of RNA and protein extracted from the same sample (direct correlation)
- High RNA yield and integrity
- High protein yield independent of protein size, localization, modification, etc.
- Easy protein quantification using the MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
- Complete mini kit with NucleoSpin™ Filters (shredders) and recombinant DNase for
- DNA-free RNA of high quality
Applications
- Rapid purification of total RNA and protein from cultured cells and tissue
- Gene expression profiling, siRNA experiments, analysis of transgenic organisms, drug screening
- Broad spectrum of starting material tested and proteins already detected
Especificaciones
Conjunto de columnas NucleoSpin™ RNA/Protein | |
1Set | |
Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa | |
Para la purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph