Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Descripción
NucleoSpin™ RNA Virus
- Aislamiento fiable y reproducible de ARN viral libre de impurezas.
- Procedimiento seguro y bien establecido.
- Probado para una gran variedad de virus, incluidos los virus de la gripe, el VHC, el VIH, el virus de la gripe aviar y el virus de la lengua azul.
- Se incluye el ARN portador para obtener la máxima sensibilidad en las aplicaciones posteriores.
- Protocolo rápido y cómodo: ARN y ADN virales* en solamente 30 minutos.
- Protocolo de soporte para el aislamiento paralelo de ARN y ADN virales (con proteinasa K, no incluido en el kit).
- ARN viral de suero de 150 μl, plasma, fluidos biológicos sin células.
- Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR, reacciones enzimáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Banda de color azul |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| Volumen de elución | 50 μl |
| Tipo de muestra | Suero, plasma, fluidos biológicos sin células |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 40 μg |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN viral |
| Incluye | Columnas NucleoSpin RNA Virus con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tampones, ARN portador |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin RNA Virus
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride, ethanol